Learn More
Diclorhidrato de trifluoperazina-d3, TRC
Código de producto. 30453321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30453321 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7792021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoperazine-D3 dihydrochloride
CAS 1432064-02-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 2H3 H21 F3 N3 S . 2 Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo Trifluoperazine-D3 Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H/i1D3;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-[4-(trideuteriometil)piperazin-1-il]propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 483.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1365
Porcentaje de pureza >95