Learn More
Triflumuron, TRC
Código de producto. 30138705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138705 100 g 100 g
30135281 25 g 25 g
30040793 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT779100100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64628-44-0
Fórmula molecular C15 H10 Cl F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 358.7
Sinónimo Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoil]benzamida
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflumuron
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0332