Learn More
Triflumuron, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16646133 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16646133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16646133 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1683100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflumuron
CAS 64628-44-0
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.445 g/cm3
Beilstein 2776684
Color Incolora
Punto de fusión 195°C
Sinónimo 2-Chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]benzamide
Peso molecular (g/mol) 358.70 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Acaricidas e insecticidas