Learn More
Triflumuron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405389 100 g 100 g
15485379 10 g 10 g
15495379 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15405389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63112.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
El triflumuron actúa como inhibidor de la síntesis de quitina y previene la incorporación de uridina al ARN
Triflumuron acts as a chitin synthesis inhibitor and prevents uridine incorporation into RNA
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64628-44-0
Fórmula molecular C15H10ClF3N2O3
Peso molecular (g/mol) 358.701
Número MDL MFCD00072496
Clave InChI XAIPTRIXGHTTNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triflumuron, alsystin, trifluron, mascot, alsystine, triflumuron iso, caswell no. 217c, bay-sir 8514, unii-3ft64dyg8k, bay-vi 7533
PubChem CID 47445
ChEBI CHEBI:39388
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoil]benzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflumuron
Punto de fusión 198°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2776684
Índice Merck 14,9678
Información de solubilidad Soluble in DMF
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.7
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido