Learn More
Triflumizole, TRC
Código de producto. 30040787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040787 250 mg 250 miligramos
30012359 10 g 10 g
30010633 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT779150250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68694-11-1
Fórmula molecular C15 H15 Cl F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 345.75
Sinónimo [N(E)]-4-Chloro-N-[1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethylidene]-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-[(1E)-1-[[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino]-2-propoxyethyl]-1H-imidazole, (E)-1-[1-[[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino]-2-propoxyethyl]-1H-imidazole, Condor, NF 114, Procure, Procure (fungicide), SSP 11, Terraguard, Triflumizol, Triflumizole, Trifmine, Trifumin, Trifumine
Nombre IUPAC (E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-imidazol-1-il-2-propoxietanimina
SMILES CCCOC\C(=N/c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)\n2ccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflumizole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClF3N3O/c1-2-7-23-9-14(22-6-5-20-10-22)21-13-4-3-11(16)8-12(13)15(17,18)19/h3-6,8,10H,2,7,9H2,1H3/b21-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0856