Learn More
Trifludimoxazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314186 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314186 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17843300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifludimoxazin
CAS 1258836-72-4
Nombres de analitos o componentes Trifludimoxazin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H11 F3 N4 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dihydro-1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, BAS 850H, Trifludimoxazin
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11F3N4O4S/c1-4-5-22-10-7-9(8(17)6-11(10)27-16(18,19)12(22)24)23-13(25)20(2)15(28)21(3)14(23)26/h1,6-7H,5H2,2-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C(=O)N(C)C1=S)c2cc3N(CC#C)C(=O)C(F)(F)Oc3cc2F
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-6-sulfanilideno-3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,5-triazinano-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 412.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0453 g/mol