Learn More
Trifloxisulfurón Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30449813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449813 50 mg 50 miligramos
30452845 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77900050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199119-58-9
Fórmula molecular C14 H13 F3 N5 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 459.33
Sinónimo 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monosodium salt (9CI), CGA 362622, Envoke, Monument, NOJ 120, Sodium trifloxysulfuron, Trifloxysulfuron sodium salt, Trifloxysulfuron-sodium
Nombre IUPAC sodio; (4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoil-[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]sulfonilazaniuro
SMILES [Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxysulfuron Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.0436