Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifloxysulfuron-sodium |
| CAS | 199119-58-9 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.63 g/cm3 (20°C) |
| Color | Blanco |
| pH | 8.9 |
| Punto de fusión | 168°C |
| Sinónimo | Sodium (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)({[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]sulfonyl}carbamoyl)azanide |
| Peso molecular (g/mol) | 459.33 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |