Learn More
Trifloxistrobina, TRC
Código de producto. 30133222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133222 100 mg 100 miligramos
17932005 250 mg 250 miligramos
17960425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133222 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT778900100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141517-21-7
Fórmula molecular C20 H19 F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 408.37
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (E,E)-, CGA 279202, Compass, Compass (strobilurin fungicide), Consist, Flint, Flint (fungicide), Tega, Trifloxystrobin, Trilex, Twist, Zato, Zato 50WG
Nombre IUPAC metilo (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideamino]oximetil]fenilacetato
SMILES CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1297