Learn More
Trifloxistrobina, TRC
Código de producto. 17932005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932005 250 mg 250 miligramos
30133222 100 mg 100 miligramos
17960425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT778900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141517-21-7
Fórmula molecular C20 H19 F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 408.37
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (E,E)-, CGA 279202, Compass, Compass (strobilurin fungicide), Consist, Flint, Flint (fungicide), Tega, Trifloxystrobin, Trilex, Twist, Zato, Zato 50WG
Nombre IUPAC metilo (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideamino]oximetil]fenilacetato
SMILES CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1297