Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifloxystrobin |
| CAS | 141517-21-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.360 g/cm3 (20°C) |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 72.9°C |
| Sinónimo | Methyl (E)-a-methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetate |
| Peso molecular (g/mol) | 408.37 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |