Learn More
Trifloxistrobina (ácido libre), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30326753 10 mg
1 options
Código de producto. 30326753 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17842200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin (free acid)
CAS 252913-85-2
Nombres de analitos o componentes Trifloxystrobin (free acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H17 F3 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilidenamino]oximetil]fenil]acético
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 394.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,114 g/mol