Learn More
Ácido trifloxistrobin, TRC
Código de producto. 30009056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009056 10 mg 10 miligramos
30007242 50 mg 50 miligramos
30004797 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13818510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252913-85-2
Fórmula molecular C19 H17 F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 394.34
Sinónimo (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
Nombre IUPAC (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideneamino]oximetilfenil]ácido acético
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin (free acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.114
Porcentaje de pureza >95%