Learn More
Trifloxistrobina 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327327 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327327 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17842000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin
CAS 141517-21-7
Nombres de analitos o componentes Trifloxystrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H19 F3 N2 O4
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (E,E)-, CGA 279202, Compass, Compass (strobilurin fungicide), Consist, Flint, Flint (fungicide), Tega, Trifloxystrobin, Trilex, Twist, Zato, Zato 50WG
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
SMILES CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilidenamino]oximetil]fenil]acetato de metilo
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 408.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1297 g/mol