Learn More
Trifaroteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifarotene |
| CAS | 895542-09-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C29H33NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3''-tert-Butyl-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(pyrrolidin-1-yl)[1,1':3',1'']terphenyl-4-carboxylic Acid, 3''-(1,1-Dimethylethyl)-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(1-pyrrolidinyl)[1,1':3',1''-terphenyl]-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H33NO4/c1-29(2,3)25-19-23(10-12-26(25)30-14-4-5-15-30)24-18-22(11-13-27(24)34-17-16-31)20-6-8-21(9-7-20)28(32)33/h6-13,18-19,31H,4-5,14-17H2,1-3H3,(H,32,33) |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(ccc1N2CCCC2)c3cc(ccc3OCCO)c4ccc(cc4)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[3-(3-terc-butil-4-pirrolidin-1-ilfenil)-4-(2-hidroxietoxi)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 459.58 |
| Mostrar más |