Learn More
Trifarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16492878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492878 10 mg 10 miligramos
16415627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100256
MedChemExpress Trifarotene (CD5789) is a potent and selective RARγ agonist. Trifarotene (CD5789) shows ∼65-fold and ∼16-fold selectivitiy for the RARγ (EC50=7.7 nM) over RARα (EC50=500 nM) and RARβ (EC50=125 nM), respectively.
Trifarotene (CD5789) is a potent and selective RARγ agonist. Trifarotene (CD5789) shows ∼65-fold and ∼16-fold selectivitiy for the RARγ (EC50=7.7 nM) over RARα (EC50=500 nM) and RARβ (EC50=125 nM), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifarotene
CAS 895542-09-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H33NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo CD5789
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (543.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(OCCO)C(C3=CC=C(N4CCCC4)C(C(C)(C)C)=C3)=C2)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 459.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.58
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation