Learn More
Bromuro de trietilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyltin Bromide |
| CAS | 2767-54-6 |
| Fórmula molecular | C6H15BrSn |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bromotriethyl-tin, Bromotriethylstannane, Bromotriethyltin, Triethylstannyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | CC[Sn](Br)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | bromo(trietil)estanano |
| Peso molecular (g/mol) | 285.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.9379 |