Learn More
Bromuro de trietiltina
Código de producto. 11384819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11384819 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11384819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071135.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2767-54-6
Fórmula molecular C6H17BrSn
Peso molecular (g/mol) 287.82
Número MDL MFCD00000052
Clave InChI MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
PubChem CID 17701
Nombre IUPAC bromo(trietil)estanano
SMILES Br.CC[SnH](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyltin bromide
Punto de fusión -13.5°C
Densidad 1.63 g/mL
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.79
Forma física Líquido