Learn More
Yoduro de trietilsulfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320164 100 g 100 g
11300164 5 g 5 g
11310164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11320164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00667.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246.15 g/mol
Triethylsulfonium iodide is used as an ethylidene-transfer reagent. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de trietilsulfonio se utiliza como reactivo de transferencia de etilideno. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Sensible al calor y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1829-92-1
Fórmula molecular C6H15IS
Peso molecular (g/mol) 246.15
Número MDL MFCD00051867
Clave InChI LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
PubChem CID 74589
Nombre IUPAC trietilsulfanio; yoduro
SMILES CC[S+](CC)CC.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylsulfonium iodide
Punto de fusión ∽148°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3911790
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.15
Porcentaje de pureza 97%