Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de trietilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456210 5 g 5 g
11466210 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27116.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 321746-49-0 | C8H15F6NO4S3 | 399.381 g/mol
Proton-Conducting Properties of a Bronsted Acid-Base Ionic Liquid and Ionic Melts Consisting of Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide and Benzimidazole for Fuel Cell Electrolytes. Symmetric and aliphatic trialkylsulfonium cation form room temperature molten salts (RTMS) with bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (TFSI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Propiedades conductoras de protones de un líquido iónico de base de ácido de Brønsted y fusiones iónicas consistentes en bis(trifluorometanosulfonil)imida y bencimidazol para los electrolitos de células de combustible. El catión de trialquilsulfonio simétrico y alifático forma sales fundidas a temperatura ambiente (RTMS) con bis(trifluorometilsulfonil)imida (TFSI).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321746-49-0
Fórmula molecular C8H15F6NO4S3
Peso molecular (g/mol) 399.381
Número MDL MFCD08276438
Clave InChI BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, triethylsulfonium bis trifluoromethanesulfonyl imide, set3 ntf2, dsstox_cid_27864, dsstox_rid_82617, dsstox_gsid_47888, bistriflylimide anion; triethylsulfanium, triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, for electrochemistry qnmr
PubChem CID 16211135
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonil)azanida; trietilsulfanio
SMILES CC[S+](CC)CC.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.39
Porcentaje de pureza 98%