Learn More
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylsilyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 79271-56-0 |
| Fórmula molecular | C22H41F3N2O6S2Si |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, Triethylsilyl triflate, Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, TESOTf |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de trietilsililo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0463 |