Learn More
Trietilsilil trifluorometanosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975831 50 g Frasco de vidrio 50 g
10033650 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312700500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79271-56-0
Fórmula molecular C7H15F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 264.33
Número MDL MFCD00000407
Clave InChI STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de trietilsililo
SMILES CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Si(C2H5)3
Índice de refracción 1.3890 to 1.3920
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido fumante