Learn More
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313546 25 g 25 g
11303546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14477.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate acts as a silylating agent. It is also useful as a Lewis acid catalyst. Further, it reacts with 1-diazo-3,3-dimethyl-butan-2-one to prepare 1-diazo-3,3-dimethyl-1-(triethylsilyl)-2-butanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de trietilsililo actúa como agente sililante. También es útil como catalizador ácido de Lewis. Además, reacciona con 1-diazo-3,3-dimetil-butan-2-ona para preparar 1-diazo-3,3-dimetil-1-(trietilsilil)-2-butanona.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, hidrocarburos, dialquil éteres y disolventes halogenados. No miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79271-56-0
Fórmula molecular C7H15F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 264.33
Número MDL MFCD00000407
Clave InChI STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de trietilsililo
SMILES CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.225
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Fórmula lineal CF3SO3Si(CH2CH3)3
Índice de refracción 1.391
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 3590541
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane,hydrocarbons,dialkyl ethers and halogenated solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.33
Porcentaje de pureza 98%