Learn More
(Trietilsililo)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349066 1 g 1 g
11359066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20217.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1777-03-3
Fórmula molecular C8H16Si
Peso molecular (g/mol) 140.30
Número MDL MFCD00075373
Clave InChI FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
PubChem CID 637947
Nombre IUPAC trietil(etinilo)silano
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#C
Especificaciones
Punto de ebullición 136°C to 140°C
Nombre del producto químico o material (Triethylsilyl)acetylene
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1743814
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.31
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.4315
Densidad 0.783