Learn More
(Trietilsililo)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10521253 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10521253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368730050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triethylsilyl)acetylene
CAS 1777-03-3
Densidad 0.7830g/mL
Temperatura de inflamación 17°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16Si
Fórmula lineal (CH3CH2)3SiC≡CH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Número MDL MFCD00075373
Cantidad 5 g
Beilstein 04,IV,393
Gravedad específica 0.783
Sinónimo triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
Clave InChI FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#C
Nombre IUPAC trietil(etinilo)silano
Peso molecular (g/mol) 140.30
PubChem CID 637947
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.3
Porcentaje de pureza 97%