Learn More
Trietilsilanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322286 1 g 1 g
11332286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03738.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-52-4 | C6H16OSi | 132.278 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-52-4
Fórmula molecular C6H16OSi
Peso molecular (g/mol) 132.278
Número MDL MFCD00042640
Clave InChI WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilanol, silanol, triethyl, hydroxytriethylsilane, silanol, 1,1,1-triethyl, triethyl hydroxy silane, triethyl hydroxy silicon, tesoh, c2h5 3sioh, acmc-1an47
PubChem CID 69005
Nombre IUPAC trietil(hidroxi)silano
SMILES CC[Si](CC)(CC)O
Especificaciones
Punto de ebullición 154°C
Nombre del producto químico o material Triethylsilanol
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1732848
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.28
Porcentaje de pureza 97%
Olor Mild
Índice de refracción 1.433
Densidad 0.86
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylsilanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylsilanol