Learn More
Trietilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylsilane |
| CAS | 617-86-7 |
| Fórmula molecular | C6H16Si |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | LS 1320, NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon Hydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[SiH](CC)CC |
| Nombre IUPAC | trietilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 116.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1021 |