Learn More
Trietilsilano-d1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylsilane-d1 |
| CAS | 1631-33-0 |
| Fórmula molecular | C6H15DSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Triethylsilane-d, Deuteriotriethylsilane, Deuterotriethylsilane, Triethyl-silane-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D |
| SMILES | [2H][Si](CC)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | deuterio(trietil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 117.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.1084 |