Learn More
Trietilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10022750 25 g Frasco de vidrio 25 g
10318590 100 g Frasco de vidrio 100 g
11915821 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10338540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-86-7
Fórmula molecular C6H16Si
Peso molecular (g/mol) 116.28
Clave InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
Nombre IUPAC trietilsilicio
SMILES CC[Si](CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 107.0°C to 108.0°C
Nombre del producto químico o material Triethylsilane
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Temperatura de inflamación −3°C
Índice Merck 15,9841
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.28
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Gravedad específica 0.72
Densidad 0.7200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.