Learn More
Trietilsilano, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15199303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15199303 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
11394103 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15199303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-86-7
Fórmula molecular C6H16Si
Peso molecular (g/mol) 116.28
Clave InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
Nombre IUPAC trietilsilicio
SMILES CC[Si](CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Nombre del producto químico o material Triethylsilane
Cantidad 1 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal (C2H5)3SiH
Temperatura de inflamación -3°C
Índice Merck 15,9841
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.28
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Gravedad específica 0.72
Densidad 0.7200g/mL