Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965921 100 g Frasco de vidrio 100 g
11310220 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436761000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de transferencia de alquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-39-8 , 60-29-7
Fórmula molecular C6H15BF4O
Peso molecular (g/mol) 189.99
Número MDL MFCD00044423
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,5867
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Estabilizante 3 to 5 % ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.