Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 95 %, estabilizado con 3-5 % de éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11427057 100 g 100 g
11417057 25 g 25 g
11437057 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11427057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14420.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de trietiloxonio se utiliza como un potente agente alquilante, especialmente para la etilación. Se utiliza para la modificación de residuos de carboxilo en proteínas. Participa en la preparación de μ-aminoésteres de lactamas.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad e higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-39-8
Fórmula molecular C6H15BF4O
Peso molecular (g/mol) 189.99
Número MDL MFCD00044423
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Nombre de nota stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Punto de fusión 84°C to 89°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Fórmula lineal (CH3CH2)3OBF4
Cantidad 100 g
Número UN UN2925
Beilstein 3598090
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Porcentaje de pureza 95%