Learn More
Solución de triethyloxonium tetrafluoroborate, 1 M en cloruro de metileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10695422 25 mL 25 ML
10133860 100 mL 100 ML
11905811 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65€
    61.20€ / 25 ml
    Ahorro 4.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Nombre de nota 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 368-39-8, 75-09-2
Densidad 1.3280g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.328
Fórmula molecular C6H15BF4O
Fórmula lineal (C2H5)3OBF4
Número MDL MFCD00044423
Cantidad 25 mL
Fieser 01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Nombre IUPAC trietiloxidanium; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.