Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646460 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10646460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    131.00€ / 100 ml
    Ahorro 10.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de transferencia de alquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS 368-39-8, 75-09-2
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.3280g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H15BF4O
Fórmula lineal (C2H5)3OBF4
Número MDL MFCD00044423
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 5867
Gravedad específica 1.328
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.