Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio (15 % en diclorometano, aprox. 1 mol/l), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 368-39-8 |
| Fórmula molecular | C6 H15 O . B F4 |
| Cantidad | 250 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | trietiloxidanio; tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1152 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 15 % |