Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio (15 % en diclorometano, aprox. 1 mol/l), TRC
Código de producto. 30451380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451380 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30451380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77690025ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium Tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Fórmula molecular C6 H15 O . B F4
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 189.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1152
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15 %