Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 1,0 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493910 100 mL 100 ml
11483910 25 mL 25 ml
11403920 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11678.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de trietiloxonio se utiliza como agente eficaz para la etilación, productos químicos de laboratorio, fabricación de sustancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-39-8
Fórmula molecular C6H15BF4O
Peso molecular (g/mol) 189.99
Número MDL MFCD00044423
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Densidad 1.328
Olor Chloroform-like
Fórmula lineal (CH3CH2)3OBF4
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 3598090
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M en diclorometano