Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 1,0 M en diclorometano, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frascos ChemSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15441847 100 mL Frascos ChemSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 15441847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042934.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Color Incolora
Densidad 1.328 g/mL
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C6H15BF4O
Fórmula lineal (CH3CH2)3OBF4
Número MDL MFCD00044423
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 3598090
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Clave InChI IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Nombre IUPAC trietiloxidanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in dichloromethane
Forma física Líquido