Learn More
Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III), TRC
Código de producto. 30455926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455926 2.5 g 2.50 g
30450899 5 g -
30454948 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7769052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15555-35-8
Fórmula molecular C6H15Cl4FeO
Peso molecular (g/mol) 300.84
Sinónimo Triethyloxonium Chloroferrate, Triethyloxonium Tetrachloroferrate
Nombre IUPAC tetraclorohiro(1+); Trietiloxidanio
SMILES CC[O+](CC)CC.Cl[Fe+](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O.4ClH.Fe/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;/h4-6H2,1-3H3;4*1H;/q+1;;;;;+5/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9226