Learn More
Cloruro de trietilmetilamonio, TRC
Código de producto. 30457248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457248 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30457248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7766682.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Fórmula molecular C7H18ClN
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
Nombre IUPAC trietil(metil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 151.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1128