Learn More
Cloruro de trietilmetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylmethylammonium Chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Fórmula molecular | C7H18ClN |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | trietil(metil)azanio;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 151.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1128 |