Learn More
Cloruro de trietilmetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15451827 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15451827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042709.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador de transferencia de fase eficaz
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylmethylammonium chloride
CAS 10052-47-8
Punto de fusión 282°C to 284°C
Fórmula molecular C7H18ClN
Número MDL MFCD00059972
Cantidad 50 g
Sinónimo triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o
Clave InChI NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-]
Nombre IUPAC trietil(metil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 151.678
PubChem CID 82326
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylmethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylmethylammonium chloride