Learn More
Hidruro de trietilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394858 1 g 1 g
11304868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Coreactivo para la preparación de acrilatos de germanio
Co-reactant for the preparation of germanium acrylates. They are the Synthetic Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-14-3
Fórmula molecular C6H16Ge
Peso molecular (g/mol) 160.82
Número MDL MFCD00077989
Clave InChI LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydride, triethylgermyl, triethyl germanium hydride
PubChem CID 6327150
Nombre IUPAC trietilgermanio
SMILES CC[GeH](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylgermanium hydride
Densidad 1.004 g/mL
Punto de ebullición 122°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.4382
Cantidad 1 g
Número UN UN3399
Información de solubilidad Soluble in water( 46g/100 mL (26°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.78
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido