Learn More
Cloruro de trietilgermanio, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377788 1 g 1 g
11387788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 034128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 994-28-5
Fórmula molecular C6H17ClGe
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00013591
Clave InChI FJAWDWVPBHGANJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylgermanium chloride, triethylchlorogermane, chloro triethyl germane, triethylchlorogermene, ccris 2650, triethylgermyl chloride, germanium triethyl chloride, acmc-209sco, chlorotriethylgermane
PubChem CID 70438
Nombre IUPAC cloro(trietilo)germano
SMILES Cl.CC[GeH](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylgermanium chloride
Punto de fusión <-50°C
Densidad 1.18 g/mL
Punto de ebullición 175.9°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Forma física Líquido