Learn More
Trietilentetramina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trientine Hydrochloride |
| CAS | 112-24-3 |
| Fórmula molecular | C6H18N4 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine','N1,N2-bis(2-aminoethyl)-, 1,2-Ethanediamine','N,N'-bis(2-aminoethyl)- (9CI), Triethylenetetramine (8CI), N1,N2-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,2-Bis(2-aminoethylamino)ethane, 1,4,7,10-Tetraazadecane, 1,8-Diamino-3,6-diazaoctane, 3,6-Diazaoctane-1,8-diamine, Ancamine TETA, Aradur HY 1300GB, Aradur HY 840-1EN, Aradur HY 951, Araldite HY 951, Araldite Hardener HY 951, DEH 24, EPH 925, Epicure 3234, Epicure 925, Epikure 3234, EpoxySet 145-20020, FD 129, H 522, HA 11, HY 951, Hardener 758, K 6, MH 91, N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethane, N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine, N,N'-Di(2-aminoethyl)ethylenediamine, NSC 443, RT 1AX, Ren HY 956, Ren HY 956BR, Rutapox VE 2896, TECZA, TETA, TETA (crosslinking agent), TETA-K 6, Trien, Trientine, VE 2896, Z1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | NCCNCCNCCN |
| Nombre IUPAC | N'-[2-(2-aminoetilamino)etil]etano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1531 |