Learn More
Trietilenetetramina, téc. 60 %, equilibrio de trietilenetetramina ramificada y cíclica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473167 2500 mL 2500 ml
11463167 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16128.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos N-terminales. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) de los minerales arcillosos se realiza utilizando los complejos de iones de cobre (II) con trietilenetetramina y tetraetilenepentamina. Los quelatos de hierro (iii) de espín variable con ligandos hexadentados derivan de la trietilenetetramina y varios salicilaldehídos. Adsorción de Cu (II), Cd (II) y Pb (II) a partir de soluciones acuosas de un solo metal mediante bagazo de caña de azúcar succinilado y dos veces mercerizado funcionalizado con trietilenetetramina.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-24-3
Fórmula molecular C6H18N4
Peso molecular (g/mol) 146.238
Número MDL MFCD00008169
Clave InChI VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
Nombre IUPAC N'-[2-(2-aminoetilamino)etil]etano-1,2-diamina
SMILES C(CNCCNCCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylenetetramine
Punto de fusión ∼-35°C
Densidad 0.982
Punto de ebullición ∼267°C
Temperatura de inflamación 122°C (252°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo equilibrio de las trietilenetetraminas ramificadas y cíclicas
Fórmula lineal H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
Índice de refracción 1.498
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2259
Beilstein 605448
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9663
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 60%
Grado Técnico