Learn More
Ácido trietilenotramina-N,N,N',N″,N‴,N‴-hexaacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409980 2 g 2 g
11419980 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044737.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 869-52-3 | C18H30N4O12 | 494.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869-52-3
Fórmula molecular C18H30N4O12
Peso molecular (g/mol) 494.454
Número MDL MFCD00004290
Clave InChI RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
PubChem CID 70088
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]etil]amino]acético
SMILES C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo