Learn More
Trietilenotetramina, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
50 g
500 g
Código de producto. 15294704
Marca: Thermo Scientific Acros 344070025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-24-3
Fórmula molecular C6H18N4
Peso molecular (g/mol) 146.24
Número MDL MFCD00008169
Clave InChI VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
Nombre IUPAC N'-[2-(2-aminoetilamino)etil]etano-1,2-diamina
SMILES C(CNCCNCCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylenetetramine
Nombre de nota 60%
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 129°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 55% min. (GC)
Fórmula lineal H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4960 to 1.5000
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Índice Merck 15,9828
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 60%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.