Learn More
Éter mono(p-nonilfenil) de trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate |
| CAS | 51437-95-7 |
| Fórmula molecular | C21 H36 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate, Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-10-12-21(13-11-20)25-19-18-24-17-16-23-15-14-22/h10-13,22H,2-9,14-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCOCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(4-nonilfenoxi)etoxi]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 352.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.2614 |