Learn More
Flufenamato de trietilenglicol, Mikromol™
Código de producto. 30049192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30049192 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049192 Supplier Mikromol Supplier No. MM0105.11
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flufenamato de trietilenglicol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Triethylene Glycol Flufenamate
CAS 30544-48-0
Nombres de analitos o componentes Triethylene Glycol Flufenamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 F3 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Triethylene Glycol Flufenamate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22F3NO5/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)24-18-7-2-1-6-17(18)19(26)29-13-12-28-11-10-27-9-8-25/h1-7,14,24-25H,8-13H2
SMILES OCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 413.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.145 g/mol